Stampa…
Ethyl-3-furoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl furan-3-carboxylate, Ethyl 3-Furoate, Ethyl 3-Furancarboxylate, 3-Furancarboxylic acid ethyl ester, 3-Furoic acid ethyl ester
OR6328-25G OR6328-5G
APOSOR6328-25GEA 205 EUR
APOSOR6328-25G APOSOR6328-5G
Ethyl-3-furoate 98%
Ethyl-3-furoate
Formula: C₇H₈O₃
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di ebollizione: 93…95 °C/35mmHg
Densità: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005348
CAS Number: 614-98-2
EINECS: 210-403-5
UN: 3272
ADR: 3,III