Stampa…
3,5-Dimethylbenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6321-10G OR6321-2G OR6321-5G OR6321-1G OR6321-25G
APOSOR6321-10GEA 280 EUR
APOSOR6321-10G APOSOR6321-2G APOSOR6321-5G APOSOR6321-1G APOSOR6321-25G
3,5-Dimethylbenzylamine 97%
3,5-Dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 102…104 °C/10mmHg
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040753
CAS Number: 78710-55-1
UN: 2924
ADR: 3+8,III