Stampa…
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
OR6319-1G OR6319-5G
APOSOR6319-1GEA 0 EUR
APOSOR6319-1G APOSOR6319-5G
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Punto di fusione: 152…154 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796180
CAS Number: 685827-70-7