Stampa…
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR6318-1G OR6318-100MG OR6318-250MG OR6318-500MG OR6318-2.5G OR6318-5G
APOSOR6318-1GEA 458 EUR
APOSOR6318-1G APOSOR6318-100MG APOSOR6318-250MG APOSOR6318-500MG APOSOR6318-2.5G APOSOR6318-5G
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235217
CAS Number: 914637-46-0