1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6315-1G
OR6315-5G
OR6315-10G
APOSOR6315-1GEA
193
EUR
APOSOR6315-1G
APOSOR6315-5G
APOSOR6315-10G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₄H₁₉NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03371460 CAS Number: 193538-22-6 |