Stampa…
3-Quinolinecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6309-100G OR6309-25G
APOSOR6309-100GEA 429 EUR
APOSOR6309-100G APOSOR6309-25G
3-Quinolinecarboxylic acid 97%
3-Quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Punto di fusione: 277…283 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006770
CAS Number: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3