Stampa…
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
OR6307-1G OR6307-250MG
APOSOR6307-1GEA 58.2 EUR
APOSOR6307-1G APOSOR6307-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Punto di fusione: 326…330 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01823426
CAS Number: 46006-36-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III