Stampa…
Indole-2-acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6306-1G OR6306-5G
APOSOR6306-1GEA 198 EUR
APOSOR6306-1G APOSOR6306-5G
Indole-2-acetic acid 97%
Indole-2-acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00957069
CAS Number: 32588-36-6