Stampa…
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR6305-100G OR6305-25G OR6305-5G
APOSOR6305-100GEA 575 EUR
APOSOR6305-100G APOSOR6305-25G APOSOR6305-5G
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₃
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: 193…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005848
CAS Number: 496-41-3