Stampa…
3-Cloro-2-nitroanilina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR63031-25G OR63031-5G OR63031-100G
APOSOR63031-25GEA 209 EUR
APOSOR63031-25G APOSOR63031-5G APOSOR63031-100G
3-Cloro-2-nitroanilina 97%
3-Cloro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01317803
CAS Number: 59483-54-4