Stampa…
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6303-1G OR6303-5G
APOSOR6303-1GEA 357 EUR
APOSOR6303-1G APOSOR6303-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235214
CAS Number: 914637-40-4