Stampa…
4-Chloro-3-iodobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR63026-25G OR63026-100G
APOSOR63026-25GEA 28.7 EUR
APOSOR63026-25G APOSOR63026-100G
4-Chloro-3-iodobenzoic acid 97%
4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClIO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079732
CAS Number: 42860-04-8