Stampa…
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-ethynylbenzoate
OR63024-1G OR63024-25G OR63024-5G
APOSOR63024-1GEA 21.9 EUR
APOSOR63024-1G APOSOR63024-25G APOSOR63024-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Methyl-4-ethynylbenzoate
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160.17 g/mol
Punto di fusione: 92…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00168820
CAS Number: 3034-86-4