Stampa…
3-Nitrophthalic anhydride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR63021-100G OR63021-250G OR63021-25G
APOSOR63021-100GEA 43.5 EUR
APOSOR63021-100G APOSOR63021-250G APOSOR63021-25G
3-Nitrophthalic anhydride 98%
3-Nitrophthalic anhydride
Formula: C₈H₃NO₅
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005921
CAS Number: 641-70-3
EINECS: 211-373-6