Stampa…
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR63020-1G OR63020-25G OR63020-5G
APOSOR63020-1GEA 168 EUR
APOSOR63020-1G APOSOR63020-25G APOSOR63020-5G
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₇H₈OS
Punto di ebollizione: 82…85 °C
Densità: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093897
CAS Number: 5928-48-3