Stampa…
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-6-methyl-3-oxopyridazine-4-carboxylic acid
OR6302-1G OR6302-250MG OR6302-5G
APOSOR6302-1GEA 108 EUR
APOSOR6302-1G APOSOR6302-250MG APOSOR6302-5G
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235213
CAS Number: 74557-73-6