Stampa…
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6300-1G OR6300-250MG
APOSOR6300-1GEA 379 EUR
APOSOR6300-1G APOSOR6300-250MG
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 207,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235212
CAS Number: 914637-38-0