Stampa…
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6299-1G OR6299-250MG
APOSOR6299-1GEA 335 EUR
APOSOR6299-1G APOSOR6299-250MG
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₁N₃O₃
Punto di fusione: 203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235211
CAS Number: 914637-36-8