Stampa…
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-6-chloropyridazine, 3-Carboxy-6-chloro-1,2-diazine
OR6298-5G OR6298-1G OR6298-500MG OR6298-10G
APOSOR6298-5GEA 65.5 EUR
APOSOR6298-5G APOSOR6298-1G APOSOR6298-500MG APOSOR6298-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 158,54 g/mol
Punto di fusione: 145…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160464
CAS Number: 5096-73-1