Stampa…
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoorotic acid, Uracil-5-carboxylic acid
OR6297-10G OR6297-1G OR6297-25G
APOSOR6297-10GEA 139 EUR
APOSOR6297-10G APOSOR6297-1G APOSOR6297-25G
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₄
Peso molecolare: 156,10 g/mol
Punto di fusione: 283 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006023
CAS Number: 23945-44-0
EINECS: 245-947-2