Stampa…
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6296-1G OR6296-5G OR6296-10G
APOSOR6296-1GEA 101 EUR
APOSOR6296-1G APOSOR6296-5G APOSOR6296-10G
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅N₃O₂
Punto di fusione: 335…340 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864791
CAS Number: 3167-50-8