Stampa…
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dichloro-6-methylaniline
OR6295-1G OR6295-25G OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6295-1G APOSOR6295-25G APOSOR6295-5G
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Formula: C₇H₇Cl₂N
Peso molecolare: 176,05 g/mol
Punto di ebollizione: 82…84 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 42…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044074
CAS Number: 30273-00-8