2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6293-1G
OR6293-250MG
OR6293-5G
APOSOR6293-1GEA
52.2
EUR
APOSOR6293-1G
APOSOR6293-250MG
APOSOR6293-5G
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formula:
C₆H₇N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05237187 CAS Number: 769-51-7 |