Stampa…
6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(4-Morpholinyl)pyrazine-2-carboxylic acid
OR6290-250MG OR6290-1G OR6290-5G
APOSOR6290-250MGEA 85.8 EUR
APOSOR6290-250MG APOSOR6290-1G APOSOR6290-5G
6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid 95+%
6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Formula: C₉H₁₁N₃O₃
Peso molecolare: 209,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233274
CAS Number: 40262-73-5