Stampa…
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid hydrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6287-250MG OR6287-100MG
APOSOR6287-250MGEA 75.7 EUR
APOSOR6287-250MG APOSOR6287-100MG
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid hydrate 95%
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid hydrate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
Punto di fusione: 214…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974056
CAS Number: 77498-98-7