Stampa…
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6282-1G OR6282-250MG OR6282-5G OR6282-50MG OR6282-500MG
APOSOR6282-1GEA 195 EUR
APOSOR6282-1G APOSOR6282-250MG APOSOR6282-5G APOSOR6282-50MG APOSOR6282-500MG
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃S
Peso molecolare: 195,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07376148
CAS Number: 143659-15-8