Stampa…
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6278-100MG OR6278-1G
APOSOR6278-100MGEA 58 EUR
APOSOR6278-100MG APOSOR6278-1G
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00105450
CAS Number: 143659-14-7