Stampa…
4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Oxazole-4-carboxylic acid
OR6277-1G OR6277-250MG OR6277-5G
APOSOR6277-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6277-1G APOSOR6277-250MG APOSOR6277-5G
4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₃
Punto di fusione: 130…135 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797151
CAS Number: 23012-13-7