Stampa…
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6276-1G OR6276-250MG
APOSOR6276-1GEA 434 EUR
APOSOR6276-1G APOSOR6276-250MG
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₃
Punto di fusione: 159…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235209
CAS Number: 261350-46-3