Stampa…
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR6275-1G OR6275-250MG OR6275-500MG
APOSOR6275-1GEA 401 EUR
APOSOR6275-1G APOSOR6275-250MG APOSOR6275-500MG
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235208
CAS Number: 115299-13-3