Stampa…
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6273-25G OR6273-5G
APOSOR6273-25GEA 698 EUR
APOSOR6273-25G APOSOR6273-5G
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂
Punto di ebollizione: 180 °C
Densità: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126403
CAS Number: 4277-63-8
UN: 3272
ADR: 3,III