Stampa…
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6267-1G OR6267-500MG
APOSOR6267-1GEA 379 EUR
APOSOR6267-1G APOSOR6267-500MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₈O₂S
Peso molecolare: 156,2 g/mol
Punto di fusione: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860238
CAS Number: 26421-32-9