5-(1H-Pyrazol-4-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR6266-1G
OR6266-50MG
OR6266-250MG
OR6266-500MG
APOSOR6266-1GEA
481
EUR
APOSOR6266-1G
APOSOR6266-50MG
APOSOR6266-250MG
APOSOR6266-500MG
5-(1H-Pyrazol-4-yl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(1H-Pyrazol-4-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C₈H₆N₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08056305 CAS Number: 1017794-49-8 |