Stampa…
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6265-1G OR6265-25G OR6265-5G
APOSOR6265-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6265-1G APOSOR6265-25G APOSOR6265-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₆H₄BrNO₃
Punto di fusione: 334…336 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791237
CAS Number: 41668-13-7