Stampa…
5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6264-1G OR6264-25G OR6264-5G
APOSOR6264-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6264-1G APOSOR6264-25G APOSOR6264-5G
5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Peso molecolare: 236,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01927098
CAS Number: 29241-62-1