Stampa…
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6262-25G OR6262-100G
APOSOR6262-25GEA 21.9 EUR
APOSOR6262-25G APOSOR6262-100G
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₇H₈ClNO₂
Punto di fusione: 161…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012819
CAS Number: 6419-36-9
EINECS: 229-148-6