Stampa…
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminopyridine-2-carboxylic Acid
OR6260-1G OR6260-250MG
APOSOR6260-1GEA 98.9 EUR
APOSOR6260-1G APOSOR6260-250MG
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di fusione: 319 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02685671
CAS Number: 100047-36-7