Stampa…
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6259-1G OR6259-250MG OR6259-500MG OR6259-2.5G
APOSOR6259-1GEA 366 EUR
APOSOR6259-1G APOSOR6259-250MG APOSOR6259-500MG APOSOR6259-2.5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235205
CAS Number: 914637-28-8