Stampa…
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6257-1G OR6257-250MG OR6257-500MG
APOSOR6257-1GEA 458 EUR
APOSOR6257-1G APOSOR6257-250MG APOSOR6257-500MG
2-Hydrazinoisonicotinic acid
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Formula: C₆H₇N₃O₂
Punto di fusione: 232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07786611
CAS Number: 887589-25-5