Stampa…
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6253-1G OR6253-250MG OR6253-500MG
APOSOR6253-1GEA 444 EUR
APOSOR6253-1G APOSOR6253-250MG APOSOR6253-500MG
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056303
CAS Number: 914637-24-4