4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6251-250MG
OR6251-5G
OR6251-100MG
OR6251-500MG
APOSOR6251-250MGEA
123
EUR
APOSOR6251-250MG
APOSOR6251-5G
APOSOR6251-100MG
APOSOR6251-500MG
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid
Formula:
C₉H₇N₃O₂ Peso molecolare: 189,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08056301 CAS Number: 914637-20-0 |