Stampa…
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6247-1G OR6247-50MG OR6247-500MG OR6247-5G
APOSOR6247-1GEA 337 EUR
APOSOR6247-1G APOSOR6247-50MG APOSOR6247-500MG APOSOR6247-5G
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Punto di fusione: 154…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114164
CAS Number: 52565-56-7