Stampa…
Acido salicilico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido 2-idrossibenzoico, Acido o-idrossibenzoico
OR6245-250G OR6245-500G OR6245-100G
APOSOR6245-250GEA 29 EUR
APOSOR6245-250G APOSOR6245-500G APOSOR6245-100G
Acido salicilico 99%
Acido salicilico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
Peso molecolare: 138.12 g/mol
Punto di ebollizione: 211 °C/20mmHg
Punto di fusione: 158…161 °C
Densità: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002439
CAS Number: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411