2-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Carboxyphenylacetonitrile
OR6244-1G
OR6244-250MG
APOSOR6244-1GEA
183
EUR
APOSOR6244-1G
APOSOR6244-250MG
2-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
2-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₇NO₂ Peso molecolare: 161,16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
6627-91-4 |