Stampa…
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6239-1G OR6239-250MG OR6239-100MG
APOSOR6239-1GEA 0 EUR
APOSOR6239-1G APOSOR6239-250MG APOSOR6239-100MG
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Punto di fusione: 308 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056298
CAS Number: 13569-97-6