Stampa…
4-Bromo-m-toluonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6236-25G OR6236-5G
APOSOR6236-25GEA 85.8 EUR
APOSOR6236-25G APOSOR6236-5G
4-Bromo-m-toluonitrile
4-Bromo-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Punto di ebollizione: 129…130 °C/5mmHg
Punto di fusione: 53…57 °C
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031538
CAS Number: 41963-20-6