Stampa…
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6234-1G OR6234-2.5G
APOSOR6234-1GEA 249 EUR
APOSOR6234-1G APOSOR6234-2.5G
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Punto di fusione: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056297
CAS Number: 133362-99-9