Stampa…
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6233-1G OR6233-5G
APOSOR6233-1GEA 168 EUR
APOSOR6233-1G APOSOR6233-5G
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 579476-26-9