Stampa…
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6231-1G OR6231-250MG OR6231-5G OR6231-500MG OR6231-2.5G
APOSOR6231-1GEA 112 EUR
APOSOR6231-1G APOSOR6231-250MG APOSOR6231-5G APOSOR6231-500MG APOSOR6231-2.5G
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06739075
CAS Number: 1002535-21-8