Stampa…
Cyclopropylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6228-25G OR6228-1G OR6228-5G OR6228-100G
APOSOR6228-25GEA 63.8 EUR
APOSOR6228-25G APOSOR6228-1G APOSOR6228-5G APOSOR6228-100G
Cyclopropylboronic acid 98%
Cyclopropylboronic acid
Formula: C₃H₇BO₂
Punto di fusione: 90…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04038750
CAS Number: 411235-57-9